Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12AuCl2N2O2 · PF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-][Au+3]1([N]2=C(C=C(C=C2)OC)C3=[N]1C=CC(OC)=C3)[Cl-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Biochem/physiol Actions
AubipyOMe is a potent inhibitor of tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5), a metalloenzyme expressed in activated osteoclasts and in macrophages. AubipyOMe exhibited IC50 values of 1.3 μM for TRAP5a and 1.8 μM for TRAP5b and inhibited TRAP activity in murine macrophage and human lung tissue extracts.
Tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (NMR) | description ≥98% (HPLC) | description clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?