Przejdź do
SML2212
RWJ 67657
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Butyn-1-ol, 4-[4-(4-fluorophenyl)-1-(3-phenylpropyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl], 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxy-1-butynyl)-1-(3-Phenylpropyl)-5-(4-Pyridyl)imidazole, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-1-(3-phenylpropyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]-3-butyn-1-ol, JNJ 3026582
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
275,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24FN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
275,40 zł
Cena katalogowa324,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCC#CC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC=NC=C3)N1CCCC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H24FN3O/c28-24-13-11-22(12-14-24)26-27(23-15-17-29-18-16-23)31(25(30-26)10-4-5-20-32)19-6-9-21-7-2-1-3-8-21/h1-3,7-8,11-18,32H,5-6,9,19-20H2
InChI key
QSUSKMBNZQHHPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RWJ 67657 is an orally active, potent and selective inhibitor of p38α and p38β MAP kinases. RWJ 67657 inhibits the release of TNF-α and IL-1β from LPS induced blood mononuclear cells. It exhibits cardioprotective and anti-inflammatory activities in vivo.
orally active, potent and selective inhibitor of p38α and p38β MAP kinases
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5600059EMU147801
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM245, purified immunoglobulin
description
targeting mouse Rabl3
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
RWJ 67657 TNF-α IL-1β release inhibitor
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)