Przejdź do
SML2216
Takinib
≥98% (HPLC), TAK1/MAP3K7 kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
N1-(1-Propyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-benzenedicarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Takinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C2=CC=CC=C2N/C1=N\C(C3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=O
General description
Takinib belongs to the aminobenzimidazole class of inhibitors.
Application
Takinib has been used as an inhibitor of transforming 28 growth factor - β-activated kinase -1 (TAK-1) in human leukemia monocytic THP-1 cells. It may be used as a TAK1 inhibitor in Jurkat cells.
Biochem/physiol Actions
TAK-1 inhibitor
Takinib is a selective inhibitor of TAK1/MAP3K7 kinase, which is a member of the MAP3K family and a key regulator of cell death. It binds in the TAk1 ATPbinding pocket with an IC50 value of 9.5 nM. Takinib selectively induced apoptosis following TNF-α stimulation in rheumatoid arthritis and breast cancer.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)