Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H35N7O4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C=C1C)C(N2CC3=C(NC4=CC=CC=C24)N(N=C3)C)=O)N5CCN(CC5)CC6=CC(O)=CC(O)=C6
InChI
1S/C32H35N7O4.2ClH/c1-21-13-23(31(42)39-20-25-18-34-36(2)30(25)35-28-5-3-4-6-29(28)39)7-8-24(21)17-33-32(43)38-11-9-37(10-12-38)19-22-14-26(40)16-27(41)15-22;;/h3-8,13-16,18,35,40-41H,9-12,17,19-20H2,1-2H3,(H,33,43);2*1H
InChI key
OTFWXMFLPMUDFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist and vasopressin V1a receptor (V1aR) antagonist.
WAY-267464 is a non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (EC50 = 61-881 nM; Ki = 58-978 nM) that, unlike oxytocin (OT), displays antagonist instead of agonist activity toward vasopressin V1a receptor/V1aR (IC50 = 613 nM; Ki = 27-113 nM). WAY-267464 exhibits OT-like anxiolytic effects in assays measuring both behavioral (33% increase in punished crossing by 10 mg/mL ip or 10 μg/mouse icv in four-plate tests; 75% increased open quadrants stay by 3 μg/mouse icv in elevated zero maze) and autonomic (47% higher stress-induced hyperthermia by 10 μg/mouse icv) parameters of the anxiety response. Similar to the antipsychotic-like effects reported for OT, WAY-267464 also reverses disruption in prepulse inhibition of the acoustic startle reflex induced by either MK-801 or amphetamine. Unlike OT, WAY-267464 does not affect immobility in mouse tail suspension test.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description joint: ST/NS 29/32 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?