Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł 1198,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.42
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1198,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C(C=C1)=CC=C1/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)(NC3=NC=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H17N5O3S/c1-12-10-16(15(19)11-17(12)24)22-21-13-5-7-14(8-6-13)27(25,26)23-18-4-2-3-9-20-18/h2-11,24H,19H2,1H3,(H,20,23)
InChI key
DZTGIRNXWSZBIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD4 inhibitor with selective affinity toward the first bromodomain (BrD1) over BRD4 BrD2, CBP BrD, PCAF BrD.
MS436 is a diazobenzene-based potent BRD4 inhibitor with selective affinity toward the first bromodomain (BrD) of BRD4 (BRD4 BrD1 Ki <85 nM vs. BRD4 BrD2 Ki = 340 nM; IC50 = 460 nM/BRD4 BrD1 vs. 1.29 μM/BRD4 BrD2, 4.95 μM/CBP BrD, 20.29 μM/PCAF BrD). MS436 is a useful tool for probing BRD4-dependent cellular functions, including NF-κB-mediated proinflammatory response in RAW264.7 murine macrophages (IC50 in μM = 4.9/3.8 against LPS-induced IL-6/NO production), human and murine embryonic stem cell (ESC) pluripotency maintenance (10 μM), telomere elongation in mTERT/mTR-overexpressing murine fibroblasts (5 μM), and bioenergetic deficiency caused by mitochondrial complex I (CI)-mutation in human cybrid cells (0.9 μM).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color faint brown to dark red | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?