Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł 1564,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11FN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
RO5263397, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=N[C@@H](C2=CC=CC(F)=C2C)CO1
InChI
1S/C10H11FN2O/c1-6-7(3-2-4-8(6)11)9-5-14-10(12)13-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H2,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
IOHOUWIYOVWGHV-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective partial TAAR1 agonist with similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390.
RO5256390 is an orally available partial agonist that targets trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) with high affinity (Ki in nM = 0.9/mouse, 4.1/human, 9.1/rat, 24/monkey TARR1), potency (EC50 in nM/relative efficacy with respect to β-phenylethylamine = 1.3/0.59/mouse, 17/0.81/human, 47/0.76/rat, 251/0.85/monkey TARR1-dependent cellular cAMP production), and selectivity (by a 112-receptor/channel/transporter and a 42-enzyme panel), without agonistic activity toward mouse TAAR4-expressing cells even at a high concentration of 30 μM. When applied via oral administration (0.003-1 mg/kg), RO5256390 exhibits similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390 in blocking psychostimulants-induced hyperlocomotion in mice.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
| optical activity [α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol | optical activity [α]/D 14 to 19°, c = 1 in methanol |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?