Przejdź do
SML2232
α-Spinasterol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-Spinasterin, (3β,5α,22E)-Stigmasta-7,22-dien-3-ol, (E)-5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, 5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, Bessisterol, Hitodesterol, Spinasterol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
1802,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aster scaber
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,11,19-23,25-27,30H,7,10,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
JZVFJDZBLUFKCA-FXIAWGAOSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Spinasterol is a blood-brain barrier-permeable and orally active plant phytosterol with antioxidant, anticonvulsant (0.1-1 mg/kg i.p. in mice), antidepressant (1-2 mg/kg i.p. in mice) and anti-inflammatory (0.001-1 mg/kg, i.p. or 1-10 mg/kg, i.g. in mice) properties, as well as antinociceptive efficacy via dual actions against transient receptor potential vanilloid 1 (TrpV1; IC50/Emax = 1.4 μM/67% against 2 nM RTX for binding mouse spinal cord membranes; IC50/Emax = 40 μM/62% against 20 μM capsaicin-induced mouse spinal cord synaptosomes Ca2+ influx) and cyclooxygenases (IC50 = 16.17 μM/COX1 and 7.76μM/COX2). a-spinasterol can directly affect membrane structure and packing in a manner similar to cholesterol, both a-spinasterol and stitosterol are reported to lower plasma/liver cholesterol levels and increase fecal cholesterol excretion when supplemented in daily diet (1%) in mice in vivo.
Orally active phytosterol with anticonvulsant, antidepressant, anti-inflammatory, and antinociceptive efficacy via dual actions against TrpV1 and COX1/2.
α-Spinasterol is a constituent of argan oil. It regulates nuclear receptors expression and modulates mitochondrial function. It mimics natural cholesterol and its functionality. α-Spinastero lelicits cytoprotective and antiulcerogenic functionality. It has therapeutic potential towards diabetic nephropathy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL85776S3757PHL80074
α-Spinasterol phyproof® Reference Substance
PHL85776
α-Spinasterol
α-Solanine phyproof® Reference Substance
PHL80074
α-Solanine
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
from potato sprouts, ≥95%
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
biological source
Aster scaber
biological source
-
biological source
potato sprouts
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Spinasterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)