Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](Cc2c3c([nH]c2[C@@H]1c4ccc(cc4)C(=O)OC)cccc3)C(=O)OC
InChI key
TXJZRSRTYPUYRW-NQIIRXRSSA-N
General description
Ras-selective lethal small molecule 3 (RSL3) induces ferroptosis by inhibiting the activity of glutathione peroxidase 4 (GPx4). RSL3 not only activates ferroptosis but also blocks the activation of the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway through interactions with GPX4. In thyroid cancer cell lines, RSL3 decreases cell viability, inhibits spheroid formation, and disrupts cell migration in vitro.
Application
1S,3R-RSL 3 has been used:
- as a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor to study its effects on cell death in subventricular glioblastoma multiforme (GBM) lines
- GPX4 inhibitor and ferroptosis inducer to study its effects on cardiomyocyte death and heart failure in mice
- as a ferroptosis inducer in HT-1080 cellsin cell viability assay
Biochem/physiol Actions
Ferroptosis inducer; inhibits glutathione peroxidase 4 (GPX4)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| optical activity [α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?