Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16F4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=N2)C=C1C)=O
InChI key
TYXSIXOYTBHZFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FTBMT is an orally available, selective and potent agonist of GPR52. It exhibits antipsychotic and procognitive properties without causing catalepsy in rodents. FTBMT improves recognition memory in a novel object recognition test and mitigates MK-801-induced working memory deficits in a radial arm maze test in rats.
orally available, selective and potent agonist of GPR52
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description affinity isolated antibody |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?