Merck
SML2243
BTSA1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Phenyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(2-thiazolyl)hydrazone]
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14N6OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red to dark red-brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2)N=C(C4=CC=CC=C4)/C1=N\NC5=NC=CS5
InChI key
KYVZVVOQWWCVPP-HKOYGPOVSA-N
Biochem/physiol Actions
BTSA1 is orally available, highly specific and potent BAX activator that binds to N-terminal activation site of Bax and induces conformational changes. BTSA1 potently induces apoptosis in leukemia cell lines and patient samples while sparing healthy cells.
orally available, highly specific and potent BAX activator that binds to N-terminal activation site of Bax
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)