Przejdź do
SML2247
1G244
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)- 2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-1,4-butanedione, 2-[(2S)-2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1,4-dioxobutyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole, PTX 1210
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
390,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30F2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
390,15 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C[C@@H](C(N1CC(C=CC=C2)=C2C1)=O)N)N3CCN(C(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C29H30F2N4O2/c30-24-9-5-20(6-10-24)28(21-7-11-25(31)12-8-21)34-15-13-33(14-16-34)27(36)17-26(32)29(37)35-18-22-3-1-2-4-23(22)19-35/h1-12,26,28H,13-19,32H2/t26-/m0/s1
InChI key
ZKIQFLSGMMYCGS-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
1G244 is a cell penetrant, highly potent and specific inhibitor of dipeptidyl peptidase 8 (DPP8) and DPP9. 1G244 is a slow-tight binding competitive inhibitor of DPP8, but it is a competitive and reversible inhibitor of DPP9.
cell penetrant, highly potent and specific DPP8/9 inhibitor
1G244 is known to exhibit in vitro anti-myeloma actions. It might be involved in inducing pyroptotic cell death without ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD) or interleukin (IL)-1 cleavage in human macrophage-like cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)