Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H37N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +7 to +10°, c = 1 in isopropanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN1C2=CC=CC=C2N([C@H]3[C@H](CO)CN(CC4CCCCCCC4)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H37N3O2/c1-2-26-22-12-8-9-13-23(22)27(24(26)29)21-14-15-25(17-20(21)18-28)16-19-10-6-4-3-5-7-11-19/h8-9,12-13,19-21,28H,2-7,10-11,14-18H2,1H3/t20-,21+/m0/s1
InChI key
MBGVUMXBUGIIBQ-LEWJYISDSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist of NOP, the nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) receptor.
J-113397 is an antagonist of NOP, the nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) receptor. J-113397 exhibited an IC50 value of 2.3 nM in Chinese hamster ovary (CHO) cells expressing ORL1 receptor showed with 600-fold or less affinity for μ-, δ- and κ-opioid receptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?