Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C152H232N40O45 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3339.71 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Taspoglutide trifluoroacetate salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Taspoglutide is a long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist. Taspoglutide improves glucose tolerance, postprandial glucose, body weight, glycaemic control and insulin sensitivity in the Zucker diabetic fatty rat.
long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?