Przejdź do
SML2263
Ladostigil tartrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3R)-(N-Propargylaminoindan-5-yl)-ethyl methyl carbamate tartrate (2:1), TV-3326, TV3326
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
369,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O2 · 0.5C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H]3CCc4c3cc(cc4)OC(=O)N(CC)C)CC#C.N([C@@H]1CCc2c1cc(cc2)OC(=O)N(CC)C)CC#C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C16H20N2O2.C4H6O6/c2*1-4-10-17-15-9-7-12-6-8-13(11-14(12)15)20-16(19)18(3)5-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*1,6,8,11,15,17H,5,7,9-10H2,2-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*15-;1-,2-/m111/s1
InChI key
PRLVBVAJMQZMJN-OGOSNNLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Multifunctional drug designed to treat Alzhemier′s disease by combining in a single molecule the neuroprotective/neurorestorative effects of the (MAO)-B inhibitor rasagiline with the cholinesterase (ChE) inhibitory activity of rivastigmine.
Multifunctional drug designed to treat Alzhemier′s disease by combining in a single molecule the neuroprotective/neurorestorative effects of the (MAO)-B inhibitor rasagiline with the cholinesterase (ChE) inhibitory activity of rivastigmine.
Ladostigil, a carbamate is also a butyryl cholinesterase (BuChE) inhibitor. It possesses anti-inflammatory property and effectively reduces the levels of tumor necrosis factor α (TNF-α) in lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages. It provides protection to cardiomyocytes. Ladostigil has neuroprotective functionality and has the potential to treat mild cognitive impairment (MCI) and spatial memory deficits development. It also exhibits protective effects during oxidative and nitrative stress.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU102511
description
≥98% (HPLC)
description
targeting human HSP90AB4P
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)