Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł 1581,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
InChI key
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Col003 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen. It binds to the collagen binding site on Hsp47. Col003 inhibits a collagen secretion by destabilization the collagen triple helix. Additionally Col003 weakly inhibits interaction of collagen with prolyl 4-hydroxylase (P4H).
cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| color yellow to orange | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?