Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC3=C2NC4=CC=CC=C43)=O
InChI key
LDPDVNYCIOHPGF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GeA-69 is a selective allosteric inhibitor of macrodomain 2 of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14), an anti-apoptotic pro-survival protein associated with inflammatory diseases and several types of cancer. GeA-69 exhibited a KD of 860 nM in ITC experiments. GeA-69 was shown to be an allosteric inhibitor of adenosine diphosphate ribose (ADPR) binding to PARP14 macrodomain 2 and to prevent recruitment of the PAPP14 macrodomain 2 to DNA damage sites.
Selective allosteric inhibitor of PARP14 macrodomain 2
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Parp14 | description - |
| form powder | form lyophilized powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color off-white to brown | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/175/594/1d536533-be27-4c08-8b88-105f2863ff4f/640/1d536533-be27-4c08-8b88-105f2863ff4f.png)