Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł 1581,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9Cl2N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.18
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1581,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
InChI key
FLSMVCMSUNISFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD-2098 is an orally active, potent and selective CCR4 antagonist (pIC50 = 7.8/8.0/8.0/7.6 against CCL22 binding to human/mouse/rat/dog CCR4; inactive toward CXCR1/2 & CCR1/2b/5/7/8 at 10 μM) with little or no activity toward a panel of ∼120 receptors/enzymes. AZD-2098 effectively inhibits chemokine-induced cellular responses in vitro (pIC50 = 7.5 against CCL22-induced calcium influx in hCCR4-expressing CHO cells; pIC50 = 6.3 against CCL17- or CCL22-induced chemotaxis of primary human Th2 cells) and exhibits efficacy against antigen-induced inflammatory response among ovalbumin-sensitized rats in vivo (Emax = 7.5 μmol/kg p.o.; 1 h before and every 12 h after antigen challenge).
Orally active, potent and selective CCR4 antagonist with efficacy against antigen-induced inflammatory response in ovalbumin-sensitized rats in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?