Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł 2031,50 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(OCC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)C(CCN(CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)CCCCC(O)=O)=C1
InChI
1S/C35H33F4NO5/c36-31-16-17-32(45-23-25-6-8-26(9-7-25)27-12-14-30(15-13-27)35(37,38)39)29(21-31)18-20-40(19-2-1-3-33(41)42)22-24-4-10-28(11-5-24)34(43)44/h4-17,21H,1-3,18-20,22-23H2,(H,41,42)(H,43,44)
InChI key
CRQMDXFUKDWARU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?