Przejdź do
SML2287
Posaconazole
≥98% (HPLC), lanosterol 14α-demethylase inhibitor, powder
Synonim(y):
Posaconazole solution, 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol, Sch 56592
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H42F2N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Posaconazole, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -24 to -32°, c = 1.0 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)[C@@]3(OC[C@H](C3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)N7C=NN(C7=O)[C@H]([C@@H](O)C)CC)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
InChI key
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
Application
Posaconazole has been used:
  • in antifungal susceptibility testing of Aspergillus terreus
  • as a lanosterol 14α-demethylase (CYP51)-specific inhibitor to study its effects on membrane permeability in Candida albicans cells
  • to study its effects on promastigotes
Biochem/physiol Actions
Posaconazole is a highly potent broadspectrum antifungal agent against the yeast infection caused especially by Candida sp. It blocks the growth of fungi by inhibiting the enzyme lanosterol 14α-demethylase (CYP51). In contrast to other antifungal azoles, posaconazole has been reported not to induce the efflux pump mechanism. Posaconazole exhibits antichagasic effects against different strains of Trypanosoma cruzi causing Chagas disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
321031548178P103
Posaconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1548178
Posaconazole
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -24 to -32°, c = 1.0 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Posaconazole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)