Przejdź do
SML2289
HBT1
Synonim(y):
2-(((5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, N-[3-(Aminocarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17F3N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C1=C(NC(CN2C(C)=CC(C(F)(F)F)=N2)=O)SC3=C1CCCC3
InChI
1S/C16H17F3N4O2S/c1-8-6-11(16(17,18)19)22-23(8)7-12(24)21-15-13(14(20)25)9-4-2-3-5-10(9)26-15/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,20,25)(H,21,24)
InChI key
PHLXSNIEQIKENK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AMPA-R potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons
HBT1 is an AMPA-R [alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptor] potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons. HBT1 binds to ligand-binding domain of AMPA-R in glutamate dependent manner.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)