Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H24N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=CC(C3=NC4=C(N3)C=CC=C4)=C2)=O)NC5=CC(C6=NC7=C(N6)C=CC=C7)=CC=C5
InChI
1S/C34H24N6O2/c41-33(35-25-9-5-7-23(19-25)31-37-27-11-1-2-12-28(27)38-31)21-15-17-22(18-16-21)34(42)36-26-10-6-8-24(20-26)32-39-29-13-3-4-14-30(29)40-32/h1-20H,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,38)(H,39,40)
InChI key
WSXIJTIFOWCMIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC61610 is an orally available and potent lanthionine synthetase C-like 2 (LANCL2) ligand that induces IL-10-mediated anti-inflammatory responses that ameliorate disease activity and decrease inflammatory lesions in the gut. Also NSC61610 modulates immune response to influenza A H1N1pdm virus infection in mice.
orally available and potent lanthionine synthetase C-like 2 (LANCL2) ligand
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?