Przejdź do
SML2296
GSK180736A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-1H-indazol-5-yl-6-methyl-2-oxo-5-pyrimidinecarboxamide, GSK 180736A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
1105,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16FN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1105,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(NN=C2)C2=C1)C3=C(C)NC(NC3C4=CC=C(F)C=C4)=O
InChI
1S/C19H16FN5O2/c1-10-16(17(24-19(27)22-10)11-2-4-13(20)5-3-11)18(26)23-14-6-7-15-12(8-14)9-21-25-15/h2-9,17H,1H3,(H,21,25)(H,23,26)(H2,22,24,27)
InChI key
HEAIGWIZTYAQTC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK180736A is a potent and selective dual inhibitor of a ROCK1 (Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase) and GRK2 (G protein-coupled receptor kinase 2). GSK180736A binds to the GRK2 active site. GSK180736A produces a significant cardiomyocytes contraction at 1 μM.
potent and selective dual inhibitor of a ROCK1 and GRK2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)