Przejdź do
SML2301
EpoY
≥97% (HPLC), Vasohibin/SVBP inhibitor, powder
Synonim(y):
(2S,3S)-3-[[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-oxiranecarboxylic acid 2-ethyl ester, (S)-2-((2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl) oxirane -2-carboxamido)-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, SD-142
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1538,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EpoY, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O)[C@H]2O[C@@H]2C(OCC)=O
InChI
1S/C15H17NO7/c1-2-22-15(21)12-11(23-12)13(18)16-10(14(19)20)7-8-3-5-9(17)6-4-8/h3-6,10-12,17H,2,7H2,1H3,(H,16,18)(H,19,20)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
PSLWNPKMALERSK-SRVKXCTJSA-N
Biochem/physiol Actions
EpoY is an irreversible inhibitor of the major brain tubulin tyrosine carboxypeptidase (TCP), shown to be a complex of vasohibin-1 (VASH1) with the small vasohibin binding protein (SVBP). Reversible detyrosination of alpha-tubulin is vital to microtubule dynamics and functions including regulation of neuron differentiation, and defects in the detryosination have also been been associated with cancer and cardiomyopathies EpoY inhibited TCP activity with an IC50 value around 500 nM. It reduced detyrosinated a-tubulin levels and caused severe differentiation defects.
Inhibitor of Vasohibin/SVBP, a tubulin tyrosine carboxypeptidase (TCP) that regulates neuron differentiation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1906SML2793SML3163
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)