Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H]([C@H](O)C(NO)=O)C(N[C@@H](C1=CC=CC=C1)C(OC2CCCC2)=O)=O
InChI
1S/C21H30N2O6/c1-13(2)12-16(18(24)20(26)23-28)19(25)22-17(14-8-4-3-5-9-14)21(27)29-15-10-6-7-11-15/h3-5,8-9,13,15-18,24,28H,6-7,10-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,26)/t16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
FWFGIHPGRQZWIW-SQNIBIBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent cell permeable, antiproliferative aminopeptidase inhibitor
Tosedostat (CHR-2797) is a potent cell permeable, antiproliferative aminopeptidase inhibitor. It has been in clinical trials for AML, pancreatic cancer and more.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?