Przejdź do
SML2310
Tiodigalaktozyd
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-tio-β-D-galaktopiranozyd β-D-galaktopiranozylu, D-galaktopiranozylotio-β-D-galaktopiranozyd, TDG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O10S/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1
InChI key
SYKYBMOFPMXDRQ-VVLLKYQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Tiodigalaktozyd (TDG) jest silnym inhibitorem galektyny-1 (GAL1), który hamuje wzrost guza poprzez hamowanie wielu działań galektyny-1, w tym dysregulacji komórek odpornościowych, angiogenezy i ochrony przed stresem oksydacyjnym. Tiodigalaktozyd odwraca indukowaną przez galektynę-1 oporność na cisplatynę w komórkach HCC. Tiodigalaktozyd znacząco zmniejsza przyrost masy ciała u otyłych szczurów wywołanych dietą.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4288D46511287700
USP
USP
1287700
Galaktoza
description
≥98% (HPLC)
description
≥85% (HPLC)
description
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥93% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)