Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
296-281-4
NACRES:
NA.25
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
whole wheat flour
Quality Segment
assay
≥93% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCCCOCCCOC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
InChI key
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand, powder | description ≥98% (HPLC) | description technical grade |
| assay ≥93% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| biological source whole wheat flour | biological source - | biological source - | biological source - |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?