Przejdź do
D4288
Digalacturonic acid
≥85% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O13/c13-1-2(14)3(15)8(7(19)10(20)21)24-12-6(18)4(16)5(17)9(25-12)11(22)23/h1-9,12,14-19H,(H,20,21)(H,22,23)
InChI key
SYBQLSSECRIKMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Digalacturonic acid (DGA), derived in vivo from pectin catabolism, is used for the co-crystallization of enzymes such as proteinase K. It is used in galacturonic acid metabolism research as a substrate to identify, differentiate and characterized endo- and exopolygalacturonase(s) and gluconase(s). DGA is used to study the transport of oligogalacturonides by systems such as the TogMNAB ABC transporter.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7407SML231081325
description
≥85% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (enzymatic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (enzymatic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)