Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł 1377,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.77
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
InChI key
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Higenamine is an anti-inflammatory agent that protects cells from oxidant injury. Higenamine is a pharmacological modulator of heme oxygenase 1(HO-1). It also displays agonist activity at adrenergic β2 receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Higenamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?