Przejdź do
SML2319
TAT-Gap19 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
L-Tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-?-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-lysine trifluoroacetate salt, YGRKKRRQRRRKQIEIKKFK trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C119H212N46O26 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2703.25 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
TAT-Gap19 is a cell penetrant analog of a connexin 43 (Cx43) hemichannels selective blocker Gap19. TAT-Gap19 inhibits TAT-Gap19 in mice brain without affecting gap junction channels.
cell penetrant analog of a connexin 43 (Cx43) hemichannels selective blocker Gap19
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1426
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
color
white to off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)