Przejdź do
SML2322
Ilaprazole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149, IY-81149
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(Cc4nccc(c4C)OC)c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)[n]3cccc3
InChI
1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
HRRXCXABAPSOCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ilaprazole is a proton pump inhibitor (H+/K+ ATPase inhibitor) that suppresses acids secretion. Ilaprazole is a potent and selective inhibitor of T-cell-originated protein kinase (TOPK) that suppresses cancer growth.
proton pump inhibitor (H+/K+ ATPase inhibitor)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR35351424233
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)