Przejdź do
SML2323
GSK1702934A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1-[1-[(5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thien-2-yl)carbonyl]-4-piperidinyl]-2H-benzimidazol-2-one, GSK-2934A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCN(C(C3=CC(CCCCC4)=C4S3)=O)CC2)C5=CC=CC=C5N1
Biochem/physiol Actions
Direct activator of TRPC3 and TRPC6 ion channels
GSK1702934A (GSK-2934A) is a direct activator of TRPC3 and TRPC6 ion channels with selectivity for TRPC3. In HEK293 kidney cells transduced with recombinant human TRPC3 or TRPC6, GSK1702934A activated current with an EC50 of ∼ 80 nM for TRPC3 vs. 440 nM for TRPC6. It does not activate TRPV4, TRPA1, M1, M4, CaV1.2, hERG, NaV1.5, or CXCR5 receptors at concentrations <10 μM. GSK1702934A has been used to study TRPC3 channels in the heart, exhibiting pro-arrhythmic, and inotropic actions in isolated Langendorff hearts from TRPC3-overexpressing mice.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)