Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 561,00 zł 476,85 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H29F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
476,85 zł
Cena katalogowa561,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)CCCNCC3CCC(NC4=C5C=C(F)C=C4)=C5C3)C=C1
InChI key
OCZIMUMAPGQEBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MSC1094308 is a reversible, non-ATP-competitive, type I AAA ATPase VPS4B-selective allosteric inhibitor (IC50 = 0.71 μM) with =10-fold reduced potency toward the type II AAA ATPase VCP/p97 and NSF (IC50 = 7.2 and >40 μM, respectively). MSC1094308 specifically inhibits p97-mediated Ub-GFP degradation without affecting proteasome-dependent ODD-luc degradation using a dual reporter HeLa cell line (10 μM) and exhibits comparable efficacy as DBeQ against 50 ng/mL TNFα-induced IκBα degradation in HeLa cells (10 μM).
Reversible, non-ATP-competitive, AAA ATPase VPS4B & VCP/p97 allosteric inhibitor against cellular p97, but not proteasome, substrates degradation.
MSC1094308 binding to drugable hotspot of p97 has the ability to block the D2 ATPase activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?