Przejdź do
SML2332
Dynarrestin
≥98% (HPLC), Hedgehog (Hh) ignaling inhibitor, powder
Synonim(y):
4-(4-Diethylaminophenyl)-2-(2,4-difluoro-phenylamino)-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
1708,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23F2N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dynarrestin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C1=CC=C(C2=C(C(OCC)=O)SC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=N2)C=C1
InChI
1S/C22H23F2N3O2S/c1-4-27(5-2)16-10-7-14(8-11-16)19-20(21(28)29-6-3)30-22(26-19)25-18-12-9-15(23)13-17(18)24/h7-13H,4-6H2,1-3H3,(H,25,26)
InChI key
UZNNDDDSGCMQOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dynarrestin is a potent and selective reversible inhibitor of cytoplasmic dyneins 1 and 2 that inhibits dynein 1-dependent microtubule binding and motility without affecting ATP hydrolysis. It inhibits endosome movement and disturbs mitosis in cells. Dynarrestin inhibits dynein 2-mediated intraflagellar transport of the cargo IFT88 and flux of Smo within cilia. Also it inhibits cancer cells proliferation downstream of Smo.
Potent and selective reversible inhibitor of cytoplasmic dyneins 1 and 2 that inhibits dynein 1-dependent microtubule binding and motility without affecting ATP hydrolysis.
Dynarrestin is an aminothiazole derivative, which can bind to protein tyrosine phosphatase interacting protein 51 (PTPIP51). This interaction helps in regulating various signaling pathways that lead to proliferation and migration. Dynarrestin blocks hedgehog (Hh)-dependent signaling in mouse and human cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB15282PHL82539928836
Farrerol phyproof® Reference Substance
PHL82539
Farrerol
description
≥98% (HPLC)
description
Chemicon®, from rabbit
description
phyproof® Reference Substance
description
5 mL, clear, suitable for 3D bioprinters, 40/box
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to brown
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)