Przejdź do
SML2338
4-Octyl itaconate
≥98% (HPLC), anti-inflammatory , powder
Synonim(y):
β-Monooctyl itaconate, 3-[(Octan-4-yloxy)carbonyl]but-3-enoate, 4-Octyl methylenesuccinate, n-Octyl 3-carboxy-3-butenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Octyl itaconate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(CC(OCCCCCCCC)=O)=C)=O
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-11(7-5-2)17-13(16)10(3)9-12(14)15/h11H,3-9H2,1-2H3,(H,14,15)/p-1
InChI key
GIRJEIMINMHXQS-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Octyl itaconate has been used:
  • to study its anti-inflammatory effects in macrophages
  • to treat bone-marrow-derived macrophages (BMDMs) for BMDM stimulation with nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2 (NRF2)-activating carboxylic acid compounds
  • to study its effects on collagen1 expression in systemic Sclerosis (SSc) dermal fibroblasts
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable itaconate derivative that decreases cytokine production and is protective against lipopolysaccharide-induced lethality in vivo.
The endogenous metabolite itaconate has recently emerged as a regulator of macrophage function. 4-Octyl itaconate is a cell-permeable itaconate derivative that decreases cytokine production and is protective against lipopolysaccharide-induced lethality in vivo. Esterases in mouse myoblast cells and macrophages hydrolyze it to itaconate, which alkylates cysteine residues on KEAP1, allowing the transcription factor Nrf2 to increase the expression of anti-oxidant and anti-inflammatory downstream genes.
4-Octyl itaconate (4-OI) possesses anti-inflammatory effects. It can obstruct glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) and glycolysis in macrophages. It can be a good substitute to itaconate due to its thiol reactivity. The electrophilic α and β-unsaturated moieties of 4-OI might help to alkylate the thiol in cysteine residues of proteins through Michael reaction.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)