Przejdź do
SML2347
RU.521
≥98% (HPLC), cGAS inhibitor, powder
Synonim(y):
3-[1-(6,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-pyrazol-4-yl]-3H-isobenzofuran-1-one, RU-521, RU320521
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
2473,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12Cl2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RU.521, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c2nc([nH]c2ccc1Cl)[n]3nc(c(c3O)C4OC(=O)c5c4cccc5)C
InChI
1S/C19H12Cl2N4O3/c1-8-13(16-9-4-2-3-5-10(9)18(27)28-16)17(26)25(24-8)19-22-12-7-6-11(20)14(21)15(12)23-19/h2-7,16,26H,1H3,(H,22,23)
InChI key
VIQXILLOJLATEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RU.521 (RU320521) is a potent and selective inhibitor of cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) that suppresses the chronically elevated levels of type I interferon in primary macrophages from Trex1 null mice. Ru.521 binds to the CGAS catalytic pocket and inhibits dsDNA-induced cGAS-mediated interferon upregulation.
potent and selective inhibitor of cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)
RU.521 helps to understand the biological functions of cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cyclic GMP-AMP) synthase. It can act as a molecular scaffold for developing future autoimmune therapies. RU.521 can also inhibit the inflammatory cytokine expression induced by Aspergillus fumigatus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABF124
description
≥98% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)