Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H79NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
702.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(N[C@@H]1C[C@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])[C@]3(C)CC1)=O
InChI key
SHKXZIQNFMOPBS-OOMQYRRCSA-N
Biochem/physiol Actions
Aramchol is a bile salt fatty acid conjugate (BAFAC) of arachidic acid and cholic acid. It has been shown to reduce liver fat by a dual mechanism of action. It inhibits the activity of liver stearoyl coenzyme A desaturase 1 (SCD1), decreasing the synthesis of fatty acids. In addition, it activates cholesterol efflux by stimulating the adenosine triphosphate–binding cassette transporter A1 (ABCA1). Aramchol has been investigated for treatment for nonalcoholic steatohepatitis, or NASH.
SCD1 inhibitor and ABCA1 activator
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description 96% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay 96% |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?