Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł 311,10 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,10 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)OC2CCN(CC2)C(=O)Nc3cc(ccc3)C(=O)NC
InChI
1S/C20H22ClN3O3/c1-22-19(25)14-5-4-6-15(13-14)23-20(26)24-11-9-16(10-12-24)27-18-8-3-2-7-17(18)21/h2-8,13,16H,9-12H2,1H3,(H,22,25)(H,23,26)
InChI key
DPYTYQFYDLYWHZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM). | description targeting mouse Scd1 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color off-white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?