Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28 to -34, c = 0.1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(27)24-21(18-26)23(28)19-14-16-20(17-15-19)25(29)30/h14-17,21,23,26,28H,2-13,18H2,1H3,(H,24,27)/t21-,23-/m1/s1
InChI key
XUSDVLHKNBOGJY-FYYLOGMGSA-N
Biochem/physiol Actions
D-NMAPPD (B13), a myristoyl-CoA analog, is a cell penetrant inhibitor of N-myristoyltransferases that suppressed FRS2α (fibroblast growth factor receptor substrate 2) myristoylation. D-NMAPPD inhibits wild-type FGFRs and drug-resistant mutants (FGFRsDRM) oncogenic signaling in cancer cells. D-NMAPPD potently inhibits growth of xenograft tumors in mice. D-NMAPPD is a potent inhibitor of ceramidase that elevates endogenous ceramide levels and suppress growth of cancer cells.
cell penetrant inhibitor of N-myristoyltransferases that suppressed FRS2α myristoylation; potent inhibitor of ceramidase that elevates endogenous ceramide levels.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?