Przejdź do
SML2360
LX-4
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H19N5O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Cena katalogowa420,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1Sc3c(cc(cc3)\C=N\NC(=O)CN4c5c(cccc5)C(=O)c6c4cccc6)[N+](=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C29H19N5O4S2/c35-27(17-33-22-10-4-1-7-19(22)28(36)20-8-2-5-11-23(20)33)32-30-16-18-13-14-26(24(15-18)34(37)38)40-29-31-21-9-3-6-12-25(21)39-29/h1-16H,17H2,(H,32,35)/b30-16+
InChI key
HUHDFULZZUYTIU-OKCVXOCRSA-N
Biochem/physiol Actions
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)