Przejdź do
SML2362
WRR139
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S,E)-N-Isopentyl-4-phenyl-2-(3-tosylacrylamido)butanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
781,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
2354,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.60
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
781,15 zł
Cena katalogowa919,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
NGLY1 (N-glycanase 1; PNGase) inhibitor that disrupts NGLY1-mediated NRF1 activation and potentiates carfilzomib cytotoxicity in cancer cultures.
WRR139 is a peptidyl vinyl sulfone that inhibits NGLY1 (N-glycanase 1; PNGase; Peptide-N(4)-(N-acetyl-beta-glucosaminyl)asparagine amidase) de-N-glycosylation activity in cell-free enzymatic assays (IC50 <10 μM; 3.75 rhNGLY1 wtih 1.7 μg S-alkylated RNase B as substrate) and in cultures (IC50 = 5.5 μM in ddVenus reporter K562 cells co-treated with 1 μM proteasome inhibitor carfilzomib). WRR139 disrupts NGLY1-mediated nuclear respiratory factor 1 (NRF1) processing/activation. WRR139 (1 μM) is shown to potentiate the cytotoxicity of proteasome inhibitor carfilzomib (1-100 nM) in multiple myeloma (MM; U266 & H929), T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL; Jurkat), and HeLa cultures, but not in NGLY1-knockdown HeLa cells. Note: concentrations below 10 μM is generally recommended for culture treatment to avoid off-target activity against caspases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU019561HPA036825539164
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Ngly1
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
The Proteasome Inhibitor Set I controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)