Przejdź do
SML2363
AST487
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-(6-(methylamino)pyrimidin-4-yloxy)phenyl)urea, AST 487, AST-487, N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[[6-(methylamino)-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl]urea, NVP-AST 487, NVP-AST-487, NVP-AST487
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30F3N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1CCN(CC2=C(C(F)(F)F)C=C(NC(NC3=CC=C(OC4=NC=NC(NC)=C4)C=C3)=O)C=C2)CC1
InChI
1S/C26H30F3N7O2/c1-3-35-10-12-36(13-11-35)16-18-4-5-20(14-22(18)26(27,28)29)34-25(37)33-19-6-8-21(9-7-19)38-24-15-23(30-2)31-17-32-24/h4-9,14-15,17H,3,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,31,32)(H2,33,34,37)
InChI key
ODPGGGTTYSGTGO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AST487 is an orally available type II tyrosine kinase inhibitor (TKI) that exhibits potent antiproliferation activity against FLT3, RET, PDGFR1, but not BRAF, oncogenic fusions/mutations-driven growth (IC50 = 1.8 nM/FLT3-ITD BaF3, 5.1 nM/FLT3 D835I BaF3, 9-27 nM/TEL-PDGFR1 & PTC3-RET BaF3, <1 nM/FLT3-ITD-expressing MV4-11 &amp; MOLM-13) via binding/stablizing target kinases in the inactive “DFG-out” conformation. AST487 effectively suppresses RET- (NIH3T3-RETC634W & human medullary thyroid cancer (MTC) TT cells) and FLT3-ITD-driven (MV4-11) tumor growth in mice in vivo (20-50 mg/kg/day p.o.).
Orally active, type II tyrosine kinase inhibitor against FLT3, RET, and PDGFR1 oncogenic fusions/mutations-driven growth in vitro and in vivo.
AST487 is a N,N′-diphenyl urea, which inhibits growth and calcitonin gene expression in medullary thyroid cancer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK467MAK576CB_88120802
vibrant-m
HL60 Ast.4
description
≥98% (HPLC)
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)