Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł 1156,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1156,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)OC)NC(=O)C=CC(=O)O)c2[s]ccc2
InChI
1S/C14H11NO5S2/c1-20-14(19)13-8(15-11(16)4-5-12(17)18)7-10(22-13)9-3-2-6-21-9/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
GJODSFZNKNHKML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HTS01037 is a selective, high-affinity fatty acid-binding protein FABP4 (AFABP; aP2) antagonist (aP2 Ki = 0.67 μM; EFABP/HF/IFABP/LFABP Ki = 3.40/9.07/6.57/8.17 μM) that targets aP2 long-chain fatty acid-binding site. HTS01037 is shown to downregulate basal and fatty acid-stimulated LTC4 levels in primary murine peritoneal macrophages (0.2-20 μM), upregulate murine macrophage RAW 264.7 intracellular free fatty acids and uncoupling protein 2 (UCP2) mRNA levels (30 μM), as well as suppress PPARγ target genes expression in IL-4 polarized human primary macrophages (10-25 μM).
Selective, high-affinity fatty acid-binding protein FABP4 (AFABP; aP2) antagonist that blocks aP2-mediated responses in human and murine macrophages.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?