Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8Cl2F3NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(F)(F)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)(F)S2
InChI key
JGDLZQYCDVDWNE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorizoline is a prohibitin (PHB) 1/2-binding diaryl trifluorothiazoline compound that induces p53-independent apoptosis in various cancer cultures (IC50 from 1.6 μM/Bx-PC3 to 9.4 μM/JeKo 1; 24 h) and upregulates proapoptotic Noxa and Bim mRNAs in wild-type, but not PHBs-depleted MEFs. Box(-/-)/Bak(-/-) or Noxa(-/-)/Bim(-/-) MEFs as well as BAX/BAK- or NOXA-downregulated HeLa cells are resistant to fluorizoline-induced apoptosis. Fluorizoline treatment is shown to prevent active RAS-CRAF interaction and downstream MEK1/2 activation following EGF stimulation in HeLa cells (10 μM).
Prohibitin (PHB) 1/2-binding diaryl trifluorothiazoline that induces p53-independent apoptosis.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?