Przejdź do
SML2382
SC75741
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
4SC-301, N-(5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl-4-piperidinyl)-4-thiazolecarboxamide, N-(6-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl-4-piperidinyl)-4-thiazolecarboxamide, SC 75741, V1810
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
347,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H23N7O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
347,65 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CSC(C2CCN(C3=C4C(C=CS4)=NC=N3)CC2)=N1)NC5=NC6=CC(C(C7=CC=CC=C7)=O)=CC=C6N5
InChI
1S/C29H23N7O2S2/c37-24(17-4-2-1-3-5-17)19-6-7-20-22(14-19)34-29(33-20)35-27(38)23-15-40-28(32-23)18-8-11-36(12-9-18)26-25-21(10-13-39-25)30-16-31-26/h1-7,10,13-16,18H,8-9,11-12H2,(H2,33,34,35,38)
InChI key
QNZVBFMXWNWVKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NF-κB p65 subunit (RelA) DNA-binding inhibitor that effectively blocks influenza virus propagation both in cultures and in mice in vivo.
SC75741 (4SC-301; V1810) is a potent NF-kappaB (NF-κB) inhibitor (IC50 = 200 nM against 10 ng/mL TNF-α-induced NF-κB reporter gene expression in A549 cells) that impairs p65 subunit (RelA) DNA-binding activity without affecting p65 phosphorylation or nuclear translocation, nor proteasome-mediated IκBα degradation. SC75741 induces apoptosis in multiple myeloma cultures (IC50 from 5 to 12 μM in 48 hrs; OPM2, U266, NCI-H929, RPMI-8226), but not PBMCs (89% viability post 4-hr 100 μM SC75741 treatment). NF-κB inhibition by SC75741 treatment is reported to effectively block influenza virus propagation both in cultures in vitro (1-5 μM) and in mice in vivo (5 mg/kg daily i.v. or 7.5-15 mg/kg twice a day i.p.).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)