Przejdź do
SML2384
BAY 87-2243
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Cyclopropyl-4-[4-[[5-methyl-3-[3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1H-pyrazol-1-yl]methyl]-2-pyridinyl]piperazine, 1-Cyclopropyl-4-{4-[(5-methyl-3-{3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-1H-pyrazol-1-yl)methyl]pyridin-2-yl}piperazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26F3N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
525.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C2=NC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NO2)=NN1CC4=CC(N5CCN(C6CC6)CC5)=NC=C4
InChI
1S/C26H26F3N7O2/c1-17-14-22(25-31-24(33-38-25)19-2-6-21(7-3-19)37-26(27,28)29)32-36(17)16-18-8-9-30-23(15-18)35-12-10-34(11-13-35)20-4-5-20/h2-3,6-9,14-15,20H,4-5,10-13,16H2,1H3
InChI key
CDJNNOJINJAXPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 87-2243 is an orally active oxidative phosphorylation (OxPhos) inhibitor that potently suppresses hypoxia-induced HIF-1 activation (IC50 = 0.7 nM by HCT-116-based reporter assay; 24 h 1% O2) by selectively targeting mitochondrial complex I (IC50 = 10 nM using mitochondria from PC3; no inhibition of complex III), exhibiting antiproliferation activity in cancer cultures only in the absence of glucose (IC50 ∼3 nM in H460 cultures with 10 mM galactose or lactate, >10 μM with 10 mM glucose). BAY 87-2243 selectively inhibits hypoxia-induced, but not hypoxia-independent, HIF-1α & HIF-2α upregulation and HIF-1 target genes expression in cultures (IC50 ≤10 nM/ADM, ANGPTL4, CA9 mRNA in H460 cells; IC50 = 2 nM/carbonic anhydrase 9 (CA9) protein in HCT116 cells) and effectively suppresses H460 xenograft tumor growth in mice via daily oral admiminstration in vivo (ED50 ∼2 mg/kg).
Highly potent and selective mitochondrial complex I inhibitor that prevents hypoxia-induced HIF-1 activation both in vitro and in vivo.
BAY 87-2243 has a therapeutic effect on ferroptosis‐based cancer, hypoxic pancreatic cancer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3983
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)