Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł 294,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
294,95 zł
Cena katalogowa347,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC3=C(OCCO3)C=C2
InChI
1S/C17H16ClNO3/c18-11-17(20)19(12-13-4-2-1-3-5-13)14-6-7-15-16(10-14)22-9-8-21-15/h1-7,10H,8-9,11-12H2
InChI key
POYZNHCCXQEULA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JNS 1-40 is a potent and selective cysteine-reactive covalent ligand of regulatory subunit PPP2R1A of the tumor-suppressor protein phosphatase 2A (PP2A) that activate PP2A in vitro and in vivo. JNS 1-40 targets C377 of PPP2R1A and inhibits breast cancer proliferation, and in vivo tumor growth.
cysteine-reactive covalent ligand of regulatory subunit PPP2R1A of the PP2A that activate PP2A
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description recombinant | description targeting mouse Ppp2r1a | description buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form frozen liquid | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?