Przejdź do
SML2398
SR16832
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-N-(6-methoxyquinolin-4-yl)-5-nitrobenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1C(NC2=C(C=C(OC)C=C3)C3=NC=C2)=O
InChI
1S/C17H12ClN3O4/c1-25-11-3-5-15-13(9-11)16(6-7-19-15)20-17(22)12-8-10(21(23)24)2-4-14(12)18/h2-9H,1H3,(H,19,20,22)
InChI key
CVTZAGCRUDYUGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PPARγ antagonist
SR16832 is a PPARγ antagonist. It acts as a dual-site covalent inhibitor of PPARγ inhibiting both orthosteric and allosteric cellular activation by the PPARγ agonists.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)