Przejdź do
SML2406
JI130
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-N-(2-(Allyloxy)phenethyl)-3-(7-methoxy-1H-indol-3-yl)acrylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
1113,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1113,50 zł
Cena katalogowa1310,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CNC2=C1C=CC=C2OC)NCCC3=CC=CC=C3OCC=C
InChI
1S/C23H24N2O3/c1-3-15-28-20-9-5-4-7-17(20)13-14-24-22(26)12-11-18-16-25-23-19(18)8-6-10-21(23)27-2/h3-12,16,25H,1,13-15H2,2H3,(H,24,26)/b12-11+
InChI key
BNTYDBBGNPFECO-VAWYXSNFSA-N
Biochem/physiol Actions
JI130 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression. JI130 potently inhibits pancreatic cancer cell lines proliferation, and shrink tumor in a mice pancreatic tumor xenograft model.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700900HPA066929SAB1305686
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)