Przejdź do
SML2409
NITD008
≥98% (HPLC), falviviruses inhibitor, powder
Synonim(y):
7-(2-C-Ethynyl-b-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 7-Deaza-2′-C-acetylene-adenosine, NITD 008
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
591,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
2235,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
591,60 zł
Cena katalogowa696,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NITD008, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=C2C=CN(C2=NC=N1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@](C#C)3O)O)CO
InChI
1S/C13H14N4O4/c1-2-13(20)9(19)8(5-18)21-12(13)17-4-3-7-10(14)15-6-16-11(7)17/h1,3-4,6,8-9,12,18-20H,5H2,(H2,14,15,16)/t8-,9-,12-,13-/m1/s1
InChI key
NKRAIOQPSBRMOV-NRMKKVEVSA-N
Biochem/physiol Actions
NITD008 is a selective inhibitor of flaviviruses including dengue virus (EC50 = 0.64 μM), hepatitis C virus and Zika virus, and has also been shown to inhibit tick-borne flaviviruses in vitro. NITD008 has been reported to inhibit RNA-dependent RNA polymerase (RdRp), an essential protein of RNA viruses.
Selective inhibitor of flaviviruses including dengue virus, hepatitis C virus, and Zika virus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
940496
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥99.9% trace metals basis, battery grade
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.9% trace metals basis
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)