Przejdź do
SML2417
ORG 25543 Hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-Benzyloxy-3,5-dimethoxy-N-[(1-dimethylaminocyclopentyl)methyl]benzamide hydrochloride, N-[[1-(Dimethylamino)cyclopentyl]methyl]-3,5-dimethoxy-4-(phenylmethoxy)benzamide hydrochloride, ORG 25,543 hydrochloride, ORG 25543 hydrochloride, ORG-25543 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
1300,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32N2O4·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.98
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N(C3(CCCC3)CNC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)OCc2ccccc2)OC)(C)C
InChI
1S/C24H32N2O4.ClH/c1-26(2)24(12-8-9-13-24)17-25-23(27)19-14-20(28-3)22(21(15-19)29-4)30-16-18-10-6-5-7-11-18;/h5-7,10-11,14-15H,8-9,12-13,16-17H2,1-4H3,(H,25,27);1H
InChI key
NIPQJILJYQVZJR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, high-affinity, potent and selective glycine transporter 2 (GlyT-2; GlyT2) inhibitor with higher potency and selectivity than ALX-1393.
ORG 25543 is a brain-penetrant (free brain/plasma ratio = 0.53; 35 min post 2 or 20 mg/kg i.v. in mice), high-affinity, potent and selective glycine transporter 2 (GlyT-2; GlyT2) inhibitor (human & mouse pIC50 = 7.9/ GlyT2 vs <4/GlyT1) with great selectivity over a panel of 56 receptor and channel proteins. ORG 25543 is more potent and selective than the brain-impermeable ALX-1393 (GlyT2/GlyT1 pIC50 = 7.1/5.4) and exhibits high in vivo efficacy in a murine diabetic neuropathic pain model (ED50 = 0.07-0.16 mg/kg i.v.; Emin = 0.01 mg/kg). ORG 25543 is practically irreversible due to its tight-binding nature, suboptimal dosage should be applied in vivo to allow low target occupancy only and minimize acute toxicity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0234
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)